Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento, 100 mm de ancho
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
640.00€ - 740.00€
Especificaciones
Descripción | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Formato | Roll |
Material | Poliéster |
Print Technology | Thermal Transfer |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11509233
|
Brady™
076627 |
Azul |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11509253
|
Brady™
076647 |
Negro |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11569243
|
Brady™
076643 |
Marrón |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11549213
|
Brady™
076610 |
Transparente |
640.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11529243
|
Brady™
076639 |
Verde |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11549253
|
Brady™
076651 |
Gris |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11509213
|
Brady™
076606 |
Azul claro |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11578924
|
Brady™
999472 |
Ocre |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11589233
|
Brady™
076635 |
Naranja |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11549233
|
Brady™
076631 |
Morado |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11538924
|
Brady™
999468 |
Azul cielo |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11569223
|
Brady™
076623 |
Rojo |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11569203
|
Brady™
076602 |
Canela |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11589213
|
Brady™
076614 |
Blanco |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11529223
|
Brady™
076619 |
Amarillo |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cintas continuas para impresora
Especificaciones
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles | |
80 unidades Gardner | |
-40°C | |
750/Paq. | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,019 mm |
Acrílico, Permanente | |
Poliéster | |
Cinta de etiquetado de alto rendimiento | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
750/Paq. | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. |