Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento, 100 mm de ancho
Descripción
- Cintas continuas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Descripción | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Gris |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |