Learn More
Buerkle™ Pinza para tubo de poliacetal
Utilice estas pinzas para tubo de poliacetal Buerkle™ para sujetar hacia abajo los tubos y obtener un ajuste seguro.
Marca: Buerkle™ 8678-0011
4.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Pinzas de manguera fabricadas con poliacetal (POM)
- Disponibles en diámetros variables
- El POM es blanco, esterilizable, no se oxida, es permanentemente elástico e higiénico.
Especificaciones
Pinza de manguera | |
Mangueras | |
10 a 11 mm |
Poliacetal | |
10 unidades/paquete | |
Blanco |