Descripción
- Pinzas de manguera fabricadas con poliacetal (POM)
- Disponibles en diámetros variables
- El POM es blanco, esterilizable, no se oxida, es permanentemente elástico e higiénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliacetal |
| Para utilizar con | Mangueras |
| Cantidad de embalaje | 10 unidades/paquete |
| Tamaño de los tubos | 6 a 6,5 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pinza de manguera |