Learn More
Abnova™ POLR1D Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00051082-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH00889 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
40.37 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 ug | |
MEEDQELERKISGLKTSMAEGERKTALEMVQAAGTDRHCVTFVLHEEDHTLGNSLRYMIMKNPEVEFCGYTTTHPSESKINLRIQTRGTLPAVEPFQRGLNELMNVCQHVLDKFEASIKDYKDQKASRNESTF | |
FLJ20616/MGC9850/POLR1C/RPA16/RPA9/RPAC2/RPO1-3 | |
POLR1D | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
51082 | |
POLR1D (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
POLR1D | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Seguridad y manipulación
- POLR1D (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tris-HCl, reduced glutathione