Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marca:  Cole-Parmer™ 44260-73
Detalles adicionales : Peso : 18.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16622874
  • 1810.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mejore la protección de las muestras manteniendo intervalos de temperatura específicos para periodos de tiempo ampliados
  • Mantenga la integridad de las muestras con monitorización de la temperatura con certificado Traceable™
  • El registrador de temperatura se suministra con un certificado de calibración trazable según el NIST de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
12,5 cm
4,88 in
48,01 cm
30 L
65,72 cm
25,88 in
Aluminio