Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
860.00€ - 8675.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16652874
|
Cole-Parmer™
44260-76 |
2 L |
860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16622874
|
Cole-Parmer™
44260-73 |
30 L |
1810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16632874
|
Cole-Parmer™
44260-74 |
35 L |
1975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16642874
|
Cole-Parmer™
44260-75 |
47 L |
2425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16602874
|
Cole-Parmer™
44260-71 |
95 L |
6455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16612874
|
Cole-Parmer™
44260-72 |
115 L |
8675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Improve sample protection by maintaining specific temperature ranges for extended time periods
- Maintain sample integrity with Traceable™ temperature monitoring
- Data logger is provided with a 2-year NIST-traceable calibration certificate
Especificaciones
Aluminio |