Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marca:  Cole-Parmer™ 44260-72
Detalles adicionales : Peso : 77.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16612874
  • 8675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mejore la protección de las muestras manteniendo intervalos de temperatura específicos para periodos de tiempo ampliados
  • Mantenga la integridad de las muestras con monitorización de la temperatura con certificado Traceable™
  • El registrador de temperatura se suministra con un certificado de calibración trazable según el NIST de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
21,6 cm
8,5 in
89,09 cm
115 L
88,27 cm
34,75 in
Aluminio