Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marca:  Cole-Parmer™ 44260-75
Detalles adicionales : Peso : 28.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16642874
  • 2425.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mejore la protección de las muestras manteniendo intervalos de temperatura específicos para periodos de tiempo ampliados
  • Mantenga la integridad de las muestras con monitorización de la temperatura con certificado Traceable™
  • El registrador de temperatura se suministra con un certificado de calibración trazable según el NIST de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
12,7 cm
5 in
54,10 cm
47 L
71,76 cm
28,25 in
Aluminio