Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
167.00€ - 246.00€
Especificaciones
Descripción | Ángulo: 15 grados |
---|---|
Material | POCO |
Product Type Specs | Crisol POCO |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15433675
|
Thermo Scientific™
038684.KT |
DE superior: 50,80mm | 26,97mm | 16.9mL |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15403675
|
Thermo Scientific™
038681.KT |
DE superior: 50,80mm | 26,97mm | 30.2mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15483665
|
Thermo Scientific™
038678.KT |
DE superior: 56,18mm | 35,56mm | 47.6mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15413855
|
Thermo Scientific™
041866.KT |
DE superior: 56,18mm | 35,56mm | 28.6mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15463885
|
Thermo Scientific™
043198.KT |
DE superior: 28,58mm | 13,20mm | 3.7mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Ángulo: 15 grados | |
POCO | |
Crisol POCO |