Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Código de producto. 15433675
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3.7mL
16.9mL
28.6mL
30.2mL
47.6mL
Diámetro exterior (métrico):
DE superior: 28,58mm
DE superior: 50,80mm
DE superior: 56,18mm
Altura (métrico):
13,20mm
26,97mm
35,56mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15433675 16.9mL DE superior: 50,80mm 26,97mm cada uno
15483665 47.6mL DE superior: 56,18mm 35,56mm cada uno
15403675 30.2mL DE superior: 50,80mm 26,97mm cada uno
15413855 28.6mL DE superior: 56,18mm 35,56mm cada uno
15463885 3.7mL DE superior: 28,58mm 13,20mm cada uno
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15433675
Marca: Thermo Scientific™ 038684.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo: 15 grados
Material POCO
Capacidad (métrico) 16.9mL
Diámetro exterior (métrico) DE superior: 50,80mm
Altura (métrico) 26,97mm
Product Type Crisol POCO