Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Pluvius
Protegidos con Sympatex™, uno de los materiales más resistentes y repelentes de líquidos que existen, incluyendo productos químicos corrosivos. Proporciona un agarre excepcional en todo tipo de clima y un buen ajuste del pie.
Marca: Emma Safety Footwear MM93786844
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura de cuero de grano entero / Sympatex™
- Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™ | |
44 | |
Productos químicos |
Cordones | |
Pluvius | |
Cuero | |
Acero |