Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Pluvius
Código de producto. p-7159423
Click to view available options
Tamaño:
41
42
43
44
46
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 13419599
Marca: Emma Safety Footwear MM93786841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protegidos con Sympatex™, uno de los materiales más resistentes y repelentes de líquidos que existen, incluyendo productos químicos corrosivos. Proporciona un agarre excepcional en todo tipo de clima y un buen ajuste del pie.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura de cuero de grano entero / Sympatex™
  • Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro, Gris
Diseñar Pluvius
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™
Material Cuero
Tamaño 41
Material del dedo del pie Acero
Resistente a Productos químicos