missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger Replacement For Fixed Needle Headspace Syringe
SGE syringe replacement plungers for gas tight syringes
48.10€ - 51.90€
Especificaciones
Material | PTFE (émbolo) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático Thermo RSH |
Tipo de conexión | Estanca a los gases |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13109195
|
Trajan Scientific and Medical™
032841 |
1 ml |
48.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13119195
|
Trajan Scientific and Medical™
032846 |
2,5 ml |
51.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Replacement plungers for gas tight syringes
- Designed to match specific syringe barrel to maintain gas tight seal
- For use with Thermo Scientific RSH Autosamplers
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
Muestreador automático Thermo RSH | |
Estanca a los gases |