Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger Replacement For Fixed Needle Headspace Syringe
SGE syringe replacement plungers for gas tight syringes
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 032846
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Émbolos de repuesto para jeringas gastight
- Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
- Para su uso con muestreadores automáticos RSH Thermo Scientific
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
2,5 ml | |
Muestreador automático Thermo RSH | |
Estanca a los gases |