Learn More
Platinum Cobalt Color Standard Solution (APHA), Fisher Chemical™
89.55€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Intervalo de pH | 1,1 |
Formato | Líquido |
Envase | Frasco de vidrio |
Tipo | Solución patrón de color platino-cobalto |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11987175
|
Fisher Bioreagents
USSP120500 |
500 ml | Frasco de vidrio |
89.55€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
EcoSafPak™ es un sistema de embalaje respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Especificaciones
Amarillo | |
Líquido | |
Solución patrón de color platino-cobalto |
1,1 | |
Frasco de vidrio |