Learn More
Platinum Cobalt Color Standard Solution (APHA), Fisher Chemical™
Marca: Fisher Bioreagents USSP120500
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
EcoSafPak™ es un sistema de embalaje respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Especificaciones
Amarillo | |
Líquido | |
500 ml |
1,1 | |
Frasco de vidrio | |
Solución patrón de color platino-cobalto |