Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas transparentes para unidades de limpieza ultrasónica de la serie S
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas transparentes Fisherbrand™ para unidades de limpieza ultrasónica de la serie S están fabricadas con plástico duradero.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Desarrollo reciente
- Reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Cuando se le da la vuelta, la tapa se puede utilizar como recipiente para goteo
- El líquido de limpieza recogido se puede vaciar de nuevo en el depósito
Especificaciones
Tapa de baño | |
Baños de limpieza de ultrasonidos S 300 | |
Plástico |