Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas transparentes para unidades de limpieza ultrasónica de la serie S
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas transparentes Fisherbrand™ para unidades de limpieza ultrasónica de la serie S están fabricadas con plástico duradero.
24.00€ - 75.00€
Productos 5
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10794323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baños de limpieza de ultrasonidos S 15 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10436212
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baños de limpieza de ultrasonidos S 60 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10394022
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baños de limpieza de ultrasonidos S 300 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10199851
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baños de limpieza de ultrasonidos S 30/S 40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10486782
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baños de limpieza de ultrasonidos S 100/S 120 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Desarrollo reciente
  • Reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
  • Cuando se le da la vuelta, la tapa se puede utilizar como recipiente para goteo
  • El líquido de limpieza recogido se puede vaciar de nuevo en el depósito