missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PKN1 (PRK1), GST Tag Recombinant Protein
Human PKN1 (PRK1), GST Tag Recombinant Protein
620.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_998725 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 132.1 kDa |
Alias de gen | PKN1 (PRK1) |
Familia Quinasa | PKN Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513537
|
Invitrogen
PV3790 |
10μg |
620.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PKN1 (PRK1) belongs to the protein kinase C superfamily. This kinase is activated by the Rho family of small G proteins and may mediate the Rho-dependent signaling pathway. This kinase can also be activated by phospholipids.Especificaciones
NP_998725 | |
132.1 kDa | |
PKN Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
PKN1 (PRK1) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group | |
Baculovirus |