Learn More
PKC zeta Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PKC zeta |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817533
|
Proteintech
10860-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807533
|
Proteintech
10860-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Protein kinase C (PKC) zeta is a member of the PKC family of serine/threonine kinases which are involved in a variety of cellular processes such as proliferation, differentiation and secretion. Unlike the classical PKC isoenzymes which are calcium-dependent, PKC zeta exhibits a constitutive kinase activity which is independent of calcium, and PKC activators, phosphatidylserine and diacylglycerol. Furthermore, it is insensitive to PKC inhibitors and cannot be activated by phorbol ester. The structural and biochemical properties indicate that the zeta subspecies is related to, but distinct from other isoenzymes of PKC.Especificaciones
PKC zeta | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q02956, Q05513 | |
18762, 5590 | |
PKC zeta Fusion Protein Ag1310 | |
Primary | |
-20°C | |
PRKCZ |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PKC ZETA, PKC2, PRKCZ, Protein kinase C zeta type, protein kinase C, zeta | |
Prkcz | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |