Learn More
VITLAB™ Pipeteadores
Mida el volumen de líquidos utilizando los filtros de pipetas Vitlab™. Estos filtros extraen líquido en la pipeta.
13.75€ - 173.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16513642
|
VITLAB™
324594 |
Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644222
|
VITLAB™
324594 |
Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
- Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
- Colores verde, rojo y azul disponibles