Learn More
VITLAB™ Pipeteadores
Mida el volumen de líquidos utilizando los filtros de pipetas Vitlab™. Estos filtros extraen líquido en la pipeta.
Marca:  VITLAB™ 324594
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16513642
  • 173.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
  • Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
  • Colores verde, rojo y azul disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico