Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Piko son placas de PCR modulares de pared ultrafina para termocicladores Piko*.
Marca: Thermo Scientific™ SPL024050
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Piko™ son placas de PCR modulares de pared ultrafina para termocicladores Piko.
>Aspectos destacados• Pared ultrafina (UTW) para aplicaciones rápidas de PCR/qPCR
• Perfil bajo
• Diseñadas para su uso con los termocicladores de 24 pocillos Piko y PikoReal
• Las placas se pueden encajar en el marco de la placa para formar una placa estándar de 96 pocillos
• Compatible con pipetas multicanal estándar y plataformas de manipulación de líquidos
• Espacio de pocillo y tamaño de acuerdo con las dimensiones de la industria (ANSI)
Aplicaciones
• Productos
relacioandos con PCR
laca de PCR Piko, 24 pocillos, blanca
Placa de PCR Piko, 24 pocillos, transparente
Marco de placa para placa PCR Piko de 24 pocillos, blanco
Especificaciones
Sin código de barras | |
50 placa | |
Transparente | |
Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal | |
24 |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Piko™ | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
Perfil bajo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.