Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Código de producto. p-7184510 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 placas
50 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10036339 200 placas paquete de 200
15276207 50 placas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10036339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SPL0240
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Piko son placas de PCR modulares de pared ultrafina para termocicladores Piko*.
Las placas de PCR Thermo Scientific™ Piko™ son placas de PCR modulares de pared ultrafina para termocicladores Piko.
Las placas de PCR Piko también son alternativas flexibles para las microplacas convencionales. Cuatro placas, cada una con el tamaño de un portaobjetos de microscopio, que se pueden encajar de forma reversible en un soporte rígido y generan una superficie equivalente a una microplaca de 96 o 384 pocillos estándar. Este formato permite combinar varias fuentes de muestras en una única secuencia de PCR o someterlas a diferentes procesos posteriores a la PCR.
  • El grosor de las paredes es un 50 % menor que el de los tubos de paredes finas convencionales.
  • Formato flexible que permite ahorrar costes y reducir los residuos
  • Compatibles con pipetas multicanal y sistemas de manipulación de líquidos estándar
  • Espaciado de pocillos y tamaño conformes con las dimensiones industriales (ANSI)
  • Disponible en colores transparente y blanco
Recomendada para:
PCR, PCR rápida, PCR de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 200 placa
Línea de productos Piko
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Termociclador Piko, sistema de PCR en tiempo real PikoReal
Material Polipropileno
N.° de pocillos 24
Cantidad 200 placas
Velocidad de reacción Perfil bajo