Learn More
STEMCELL Technologies Pifithrin-mu
p53 inhibitor
Marca:  STEMCELL Technologies 72802
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17190122
  • 156.60€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pifithrin-mu (PFT-μ) is an inhibitor of p53-mediated apoptosis, preventing p53 binding to Bcl-xL and Bcl-2 at the mitochondrial surface, without affecting p53 transactivational activities (Strom et al.) In vitro, PFT-μ binds both p53 (Kd = 0.82 mM) and Bcl-xL (Kd = 0.80 mM; Hagn et al.)
  • In combination with Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK) inhibitor Y-27632, improves cell recovery after cryopreservation (Xu et al.)
  • Inhibits DNA damage-induced apoptosis in human embryonic stem cells (Qin et al.)
Especificaciones
Especificaciones
64984-31-2
10 mg
≥98%
2-Phenylethynesulfonamide; PFT-μ; Pifithrin-μ
C8H7NO2S