missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Pifithrin-mu

p53 inhibitor

154.28€ - 629.09€

Especificaciones

CAS 64984-31-2
Sinónimo 2-Phenylethynesulfonamide; PFT-μ; Pifithrin-μ
Fórmula molecular C8H7NO2S
Pureza ≥98%
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17100132
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72804
50 mg
629.09€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17190122
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72802
10 mg
154.28€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Pifithrin-mu (PFT-μ) is an inhibitor of p53-mediated apoptosis, preventing p53 binding to Bcl-xL and Bcl-2 at the mitochondrial surface, without affecting p53 transactivational activities (Strom et al.) In vitro, PFT-μ binds both p53 (Kd = 0.82 mM) and Bcl-xL (Kd = 0.80 mM; Hagn et al.)
  • In combination with Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK) inhibitor Y-27632, improves cell recovery after cryopreservation (Xu et al.)
  • Inhibits DNA damage-induced apoptosis in human embryonic stem cells (Qin et al.)
Especificaciones

Especificaciones

64984-31-2
2-Phenylethynesulfonamide; PFT-μ; Pifithrin-μ
C8H7NO2S
≥98%
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications