Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SANPAH Pierce™, formato No-Weigh™
237.00€ - 469.00€
Especificaciones
Reactividad química | Amina no selectiva |
---|---|
Cleavable | Por tioles |
Descripción | Sulfo-SANPAH |
Peso molecular | 492.4 |
Pegilado | No |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15872777
|
Thermo Scientific™
A35395 |
10 x 1 mg |
237.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10474005
|
Thermo Scientific™
22589 |
50 mg |
469.00€
50 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de brazo largo (18,2Å) que contiene un éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a las aminas y una nitrofenil azida fotoactiva.
Características destacadas:
- La fotólisis óptima se produce a 320-350 nm, que limita el daño a las biomoléculas mediante la irradiación
- Soluble en agua
- Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y azida nitrofenil (Amax= 470 nm)
- Reactiva a: grupos aminos y diferentes sitios
Especificaciones
Amina no selectiva | |
Sulfo-SANPAH | |
No | |
Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad. | |
Ambiente | |
Heterobifuncionales | |
Polvo | |
Estándar, uso único | |
Entrecruzador |
Por tioles | |
492.4 | |
18,2 Å | |
No | |
Etiqueta química | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
Agua | |
Sí |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.