Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SANPAH Pierce™, formato No-Weigh™
Código de producto. 15872777 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15872777 10 x 1 mg paquete de 10
10474005 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15872777 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35395
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de brazo largo (18,2Å) que contiene un éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a las aminas y una nitrofenil azida fotoactiva.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en un formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y nitrofenil azida
  • Reactivo a: grupos aminos y cualquier nucleófilo
  • No escindible
  • N-sulfosuccinimidil-6-(4'-azido-2'-nitrofenilamino) hexanoato
  • La fotólisis óptima se produce a 320-350 nm; minimiza el daño a las biomoléculas mediante radiación
  • Soluble en agua; no escindible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina no selectiva
Cleavable Por tioles
Peso molecular 492.4
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 18,2 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster de sulfo-NHS, azida de nitrofenilo
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador