Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de alta calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo.
Marca:  Thermo Scientific™ PG82086
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15215773
  • 4055.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado.
Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, Sulfo-SMCC de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: (a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, (b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, (c) amplia retención de muestras de lotes y (d) notificación de control de cambios. Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble, no escindible e impermeable a la membrana que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 angstroms). Los ésteres NHS reaccionan con aminas primarias a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables. Las maleimidas reaccionan con grupos sulfhidrilo a pH 6,5-7,5 para formar enlaces tioetéteres estables. Los grupos de maleimida de Sulfo-SMCC son inusualmente estables hasta un pH 7,5 debido al puente ciclohexano en el brazo separador. Dado que contiene la fracción sulfonilo hidrófila, Sulfo-SMCC es soluble hasta en casi 10 mM de agua y muchos de los tampones más utilizados. De esta forma se evita el uso de disolventes orgánicos que pueden perturbar la estructura de las proteínas.Aplicaciones:
Características destacadas:
  • Sulfo-SMCC: un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua con un brazo separador de ciclohexano estabilizador
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones:
  • Marcado enzimático de anticuerpos: se puede preservar la especificidad del anticuerpo y de la enzima
  • Cree bioconjugados específicos mediante reacciones de entrecruzamiento de uno o dos pasos
  • Cree proteínas portadoras activadas por maleimida y reactivas con sulfhidrilo para el acoplamiento de haptenos
Especificaciones
Especificaciones
Amino-sulfhidrilo
Sulfo-SMCC
No
Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Ambiente
Etiqueta química
Maleimida, éster sulfo-NHS
Polvo
Agua
Sí
No
436.37
8,3 Å
No
Pierce™
Heterobifuncionales
Corto (< 10 Å)
1 g
Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Entrecruzador
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.