Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Código de producto. p-7000093 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
15205773 100 mg 100 miligramos
15215773 1 g 1 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15205773
Marke: Thermo Scientific™ PG82085
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de alta calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo.
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado.
Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, Sulfo-SMCC de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: (a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, (b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, (c) amplia retención de muestras de lotes y (d) notificación de control de cambios. Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble, no escindible e impermeable a la membrana que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 angstroms). Los ésteres NHS reaccionan con aminas primarias a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables. Las maleimidas reaccionan con grupos sulfhidrilo a pH 6,5-7,5 para formar enlaces tioetéteres estables. Los grupos de maleimida de Sulfo-SMCC son inusualmente estables hasta un pH 7,5 debido al puente ciclohexano en el brazo separador. Dado que contiene la fracción sulfonilo hidrófila, Sulfo-SMCC es soluble hasta en casi 10 mM de agua y muchos de los tampones más utilizados. De esta forma se evita el uso de disolventes orgánicos que pueden perturbar la estructura de las proteínas.Aplicaciones:
Características destacadas:
  • Sulfo-SMCC: un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua con un brazo separador de ciclohexano estabilizador
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones:
  • Marcado enzimático de anticuerpos: se puede preservar la especificidad del anticuerpo y de la enzima
  • Cree bioconjugados específicos mediante reacciones de entrecruzamiento de uno o dos pasos
  • Cree proteínas portadoras activadas por maleimida y reactivas con sulfhidrilo para el acoplamiento de haptenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Peso molecular 436.37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-p
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.