Learn More
Pierce™ Gránulos de agarosa magnéticos de glutatión Pierce™
Los gránulos magnéticos de agarosa y glutatión Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de glutatión-S-transferasa (GST) a partir de un lisado de células crudas de bacterias, levaduras o mamíferos
Marca:  Pierce™ 78602
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15585899
  • 718.00€ / 5 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características del producto:
Los gránulos magnéticos de agarosa y glutatión Pierce son aptos para la purificación de proteínas de fusión GST a partir de un extracto de proteína soluble e ideales para la purificación de proteínas de sobrenadantes diluidos expresadas a niveles bajos.
Los gránulos se pueden utilizar en aplicaciones manuales con un soporte magnético o en aplicaciones automatizadas con un instrumento como el procesador de partículas magnéticas Thermo Scientific KingFisher™ Flex. Los instrumentos automatizados son especialmente útiles para la purificación de mayor rendimiento y la detección de condiciones de purificación.
  • Gránulos de alto rendimiento: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de HTS manuales y automatizadas.
  • Ligando de afinidad estable: el glutatión se inmoviliza covalentemente a las partículas para dotarlas de resistencia a la lixiviación y proporcionar productos de purificación limpios.
  • Alta capacidad: la capacidad de unión que ofrece es suficiente tanto para los procesos de purificación rutinarios como para los más exigentes.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: GST
Especificaciones
Especificaciones
5 ml de resina asentada. Se suministra como 20 ml de suspensión al 25 % v/v en etanol al 20 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Suspensión
20 ml
Glutatión
Hielo húmedo
Pierce™
Gránulos de agarosa magnética
Frasco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.