Learn More
Pierce™ Gránulos de agarosa magnéticos de glutatión Pierce™
Los gránulos magnéticos de agarosa y glutatión Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de glutatión-S-transferasa (GST) a partir de un lisado de células crudas de bacterias, levaduras o mamíferos
221.00€ - 718.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
---|---|
Formulario | Suspensión |
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo | Gránulos de agarosa magnética |
Fase estacionaria | Glutatión |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15585899
|
Pierce™
78602 |
20 ml |
718.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15586619
|
Pierce™
78601 |
4 ml |
221.00€
1 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Características del producto:Los gránulos magnéticoss de agarosa y glutatión Pierce son aptos para la purificación de proteínas de fusión GST a partir de un extracto de proteína soluble e ideales para la purificación de proteínas de sobrenadantes diluidos expresadas a niveles bajos.
Los gránulos se pueden utilizar en aplicaciones manuales con un soporte magnético o en aplicaciones automatizadas con un instrumento como el procesador de partículas magnéticas Thermo Scientific KingFisher™ Flex. Los instrumentos automatizados son especialmente útiles para la purificación de mayor rendimiento y la detección de condiciones de purificación.
- Gránulos de alto rendimiento: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de HTS manuales y automatizadas.
- Ligando de afinidad estable: el glutatión se inmoviliza covalentemente a las partículas para dotarlas de resistencia a la lixiviación y proporcionar productos de purificación limpios.
- Alta capacidad: la capacidad de unión que ofrece es suficiente tanto para los procesos de purificación rutinarios como para los más exigentes.
- Aislamiento y purificación de proteínas
- Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Especificaciones
Hielo húmedo | |
Pierce™ | |
Glutatión |
Suspensión | |
Gránulos de agarosa magnética | |
Frasco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.