Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Obtenga comodidad y alto rendimiento a un bajo coste en ensayos con indicadores de luciferasa de luciérnaga con nuestra D-luciferina, formulada con una pureza superior al 99 % tanto como sal monosódica como monopotásica.
112.00€ - 760.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C o menos. |
---|---|
Método de detección | Bioluminiscente |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes |
Línea de productos | Pierce™ |
Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Forma salina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Forma salina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15285723
|
Thermo Scientific™
88291 |
100 mg | Sal monosódica |
112.00€
100 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15225733
|
Thermo Scientific™
88294 |
1 g | Sal monopotásica |
760.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La D-luciferina Thermo Scientific™ Pierce se sintetiza y fabrica para garantizar un alto rendimiento a un bajo coste, y el indicador también se prueba mediante HPLC para garantizar una quiralidad y actividad adecuadas.
Somos el único proveedor que realiza pruebas de cromatografía de líquidos de alto rendimiento quiral (HPLC) para garantizar que el producto no solo sea puro sino que también esté en forma activa. Nuestra D-luciferina supera a la competencia en muchos aspectos.Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. | |
Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes | |
Sustrato químico |
Bioluminiscente | |
Pierce™ | |
Sustrato de luciferasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.