Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monopotassium Salt
Obtenga comodidad y alto rendimiento a un bajo coste en ensayos con indicadores de luciferasa de luciérnaga con nuestra D-luciferina, formulada con una pureza superior al 99 % tanto como sal monosódica como monopotásica.
Brand: Thermo Scientific™ 88294
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
La D-luciferina Thermo Scientific™ Pierce se sintetiza y fabrica para garantizar un alto rendimiento a un bajo coste, y el indicador también se prueba mediante HPLC para garantizar una quiralidad y actividad adecuadas.
Somos el único proveedor que realiza pruebas de cromatografía de líquidos de alto rendimiento quiral (HPLC) para garantizar que el producto no solo sea puro sino que también esté en forma activa. Nuestra D-luciferina supera a la competencia en muchos aspectos.Specifications
Almacenar a -20 °C o menos. | |
Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes | |
Pierce™ | |
1 g | |
Sustrato químico |
Bioluminiscente | |
D-luciferina, sal monopotásica | |
> 99% | |
Sal monopotásica | |
Sustrato de luciferasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.