Learn More
Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex™ Isobaric Label Reagents and Kits
Realice la medición de las modificaciones de la cisteína de proteínas y péptidos (S-nitrosilación, oxidación y puentes de disulfuro) mediante espectrometría de masas multiplex cuantitativa.
262.00€ - 3050.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
---|---|
Etiqueta o tinte | Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Material de partida | Lisado celular |
Tipo de producto final | proteína |
Método de detección | Espectrometría de masas |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13404289
|
Thermo Scientific™
90100 |
Reactivo de etiquetado iodoTMTzero™, 5 x 0,2 mg |
262.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13414289
|
Thermo Scientific™
90101 |
Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica iodoTMTsixplex™, 1 x 0,2 mg |
856.00€
6 reacciones |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13424289
|
Thermo Scientific™
90102 |
Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica iodoTMTsixplex™, 5 x 0,2 mg |
3050.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice la medición de las modificaciones de la cisteína de proteínas y péptidos (S-nitrosilación, oxidación y puentes de disulfuro) mediante espectrometría de masas multiplex cuantitativa con los reactivos de etiqueta de masa en tándem reactivo de cisteína Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
Los reactivos de etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT™) permiten la identificación simultánea y la cuantificación multiplexada de proteínas en diferentes muestras mediante espectrometría de masas en tándem. Los reactivos de iodoTMT™ son conjuntos de isómeros isobáricos (masa y estructura) que son iodoacetil-activados para el etiquetado covalente e irreversible de los grupos sulfhidrilo (-SH). Al igual que la iodoacetamida, los reactivos iodoTMT reaccionan específicamente con cisteinas reducidas (Cys) en péptidos y proteínas. Los reactivos de iodoTMT pueden diferenciarse por espectrometría de masas (MS), permitiendo la cuantificación de la abundancia relativa de modificaciones de cisteína, como la S–nitrosilación, la oxidación y los enlaces disulfuro, en células cultivadas o tratadas con diferentes condiciones.Características destacadas:
Específico: solo reacciona con grupos sulfhidrilo (residuos de cisteína reducidos y no modificados)
Irreversible: las proteínas y péptidos rotulados irreversibles no son susceptibles a los agentes de reducción
Flexible: opciones para la cuantificación isotópica dúplex (MS) o isobárica de seis complejos (MS/MS)
Versátil: se puede utilizar para estudiar modificaciones de cisteína (por ejemplo, puentes de di-sulfuro, S-nitrosilación)
Nota:
Los productos de iodoTMT sustituyen a nuestros reactivos de CysTMT, que utilizaban un grupo reactivo de ditiopiridina para etiquetar de forma reversible los sulfhidrilos de cisteína.
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Lisado celular | |
Espectrometría de masas |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
proteína | |
Etiquetado de proteínas |