Learn More
Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex™ Isobaric Label Reagents and Kits
Realice la medición de las modificaciones de la cisteína de proteínas y péptidos (S-nitrosilación, oxidación y puentes de disulfuro) mediante espectrometría de masas multiplex cuantitativa.
Marca: Thermo Scientific™ 90102
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Realice la medición de las modificaciones de la cisteína de proteínas y péptidos (S-nitrosilación, oxidación y puentes de disulfuro) mediante espectrometría de masas multiplex cuantitativa con los reactivos de etiqueta de masa en tándem reactivo de cisteína Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
Los reactivos de etiqueta de masa en tándem de yodoacetilo permiten el etiquetado selectivo de péptidos que contienen cisteína para la cuantificación de muestras multiplexadas mediante análisis LC-MS/MS. Al igual que la yodoacetamida, los reactivos iodoTMT reaccionan específicamente con cisteínas reducidas (Cys) en péptidos y proteínas y permiten la cuantificación de la abundancia relativa de modificaciones de cisteína, como la nitrosilación S y la oxidación de enlaces disulfuro. Los reactivos iodoTMT marcan irreversiblemente los grupos sulfhidrilo libres en los residuos de cisteína, a diferencia de los reactivos TMT reversibles anteriores reactivos con cisteína (cysTMT).
Para analizar selectivamente los péptidos marcados con cisteína, la muestra se puede enriquecer utilizando resina de anticuerpo anti-TMT inmovilizada (n.º de cat. 90076) y el tampón de elución TMT (n.º de cat. Nro. 90104). Este enfoque de etiquetado selectivo de tiol y enriquecimiento por afinidad es similar a las etiquetas de afinidad codificadas por isótopos (método ICAT), pero permite el enriquecimiento por afinidad con una etiqueta no biológica y una cuantificación multiplex superior.
Características de los reactivos iodoTMT
• Específico: solo reacciona con grupos sulfhidrilo (residuos de cisteína reducidos y no modificados)
• Irreversible: las proteínas y péptidos etiquetados no son susceptibles a agentes de reducción
• Flexible: opciones para la cuantificación isotópica dúplex (MS) o isobárica de seis complejos (MS/MS)
• Versátil: se puede utilizar para estudiar modificaciones de cisteína (por ejemplo, puentes de di-sulfuro, S-nitrosilación)
Especificaciones
Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica iodoTMTsixplex™, 5 x 0,2 mg | |
iodoTMTsixplex™ | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
proteína | |
Etiquetado de proteínas |
Espectrómetro de masas | |
Suficiente para: Cinco experimentos sixplex (5 x 6 vías) • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-126, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-127, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-128, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-129, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-130, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiqueta iodoTMT6-131, 5 x 0,2 mg Almacenar a –20° C. |
|
Lisado celular | |
Espectrometría de masas | |
5 x 0,2 mg (por etiqueta) |