Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Obtener una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida útil media superior a 1 hora) en presencia de indicadores de luciferasa de Cypridina.
135.00€ - 754.00€
Especificaciones
Tipo | Kit de ensayo |
---|---|
Objetivo | Luciferasa, cipridina luciferasa |
ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
Células compatibles | Células de mamíferos |
Método de detección | Bioluminiscente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12201622
|
Thermo Scientific™
16170 |
Kit de 100 reacciones |
135.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201632
|
Thermo Scientific™
16171 |
Kit para 1000 reacciones |
754.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El kit de ensayo de luminiscencia de luciferasa de Cypridina Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal de bioluminiscencia extremadamente brillante y estable (vida útil media superior a 1 hora) en presencia indicadores de luciferasa de Cypridina.
Este kit de ensayo de luminiscencia de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de luciferasa de Cypridina en medios de cultivo celular de mamíferos y lisados. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa de Cypridina de Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo bioluminiscente extremadamente sensible para la detección de secreción o intracelular de la actividad de la luciferasa. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. El kit se puede utilizar para detectar la actividad de cualquier luciferasa de Cypridina o derivados que utilizan Vargulina como sustrato.Características destacadas:
Sensible: detección altamente sensible de la actividad de luciferasa de Cypridina
Luciferasa segregada: permite ensayos en tiempo real y estudios cinéticos sin destruir células
Estable: los reactivos proporcionan una mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Cypridina o de Vargula
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Cypridina y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash de Thermo Scientific
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
Especificaciones
Kit de ensayo | |
Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa | |
Bioluminiscente | |
Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos | |
Sustrato químico | |
Sustrato de luciferasa | |
Vargulina (cipridina luciferina) |
Luciferasa, cipridina luciferasa | |
Células de mamíferos | |
Luminómetro (microplaca) | |
Enzima etiquetada | |
Quimioluminiscencia mejorada | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.