Descripción
El kit de ensayo de luminiscencia de luciferasa de Cypridina Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal de bioluminiscencia extremadamente brillante y estable (vida útil media superior a 1 hora) en presencia indicadores de luciferasa de Cypridina.
Características destacadas:
Sensible: detección altamente sensible de la actividad de luciferasa de Cypridina
Luciferasa segregada: permite ensayos en tiempo real y estudios cinéticos sin destruir células
Estable: los reactivos proporcionan una mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Cypridina o de Vargula
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Cypridina y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash de Thermo Scientific
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, cipridina luciferasa |
| Cantidad | Kit para 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo Glow cipridina, 5 ml, almacenar a 4 °C • Vargulina (1X), 0,5 ml, almacenar a -20 °C • Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| Formato | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mostrar más |