Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos anti-HA Pierce™
Realice la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes etiquetadas con HA expresadas en células bacterianas o de mamífero o en sistemas in vitro, utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos.
464.00€ - 1550.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
---|---|
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Pierce™ |
Forma de proteína | Recombinante |
Objetivo | Hemaglutinina (HA) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13474229
|
Thermo Scientific™
88837 |
5 ml |
1550.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13464229
|
Thermo Scientific™
88836 |
1 ml |
464.00€
1 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Lleve a cabo la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes etiquetadas con HA expresadas en células bacterianas o de mamífero o en sistemas in vitro, utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos, con microesferas magnéticas Anti-HA Thermo Scientific™ Pierce™.
Información adicional y pedidos en línea
La superficie de las microesferas magnéticas bloqueadas está recubierta de anticuerpo anti–HA, un anticuerpo monoclonal IgG1 de ratón altamente específico que reconoce la etiqueta epítopo de HA (YPYDVPDAY) derivada de la proteína de hemaglutinina (HA) de la gripe humana. Las microesferas magnéticas anti-HA de Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.Características destacadas:
Específico: el anticuerpo monoclonal anti–HA altamente específico permite un alto rendimiento y una inmunoprecipitación (IP) de alta pureza
Rápido: el protocolo optimizado se completa en aproximadamente 1 hora
Baja unión inespecífica: las microesferas magnéticas prebloqueadas estables proporcionan proteínas con etiqueta HA altamente purificadas
Versátil: las microesferas son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (por ejemplo, instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Especificaciones
Almacenar a 4 °C. | |
Pierce™ | |
Hemaglutinina (HA) | |
Anticuerpo |
Líquido | |
Recombinante | |
Gránulo magnético |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.