Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos anti-HA Pierce™
Código de producto. 13474229 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13474229 5 ml 5 ML
13464229 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 13474229 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88837
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Realice la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes etiquetadas con HA expresadas en células bacterianas o de mamífero o en sistemas in vitro, utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos.
Lleve a cabo la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes etiquetadas con HA expresadas en células bacterianas o de mamífero o en sistemas in vitro, utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos, con microesferas magnéticas Anti-HA Thermo Scientific™ Pierce™.
Información adicional y pedidos en línea
La superficie de las microesferas magnéticas bloqueadas está recubierta de anticuerpo anti–HA, un anticuerpo monoclonal IgG1 de ratón altamente específico que reconoce la etiqueta epítopo de HA (YPYDVPDAY) derivada de la proteína de hemaglutinina (HA) de la gripe humana. Las microesferas magnéticas anti-HA de Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.
Características destacadas:
  • Específico: el anticuerpo monoclonal anti–HA altamente específico permite un alto rendimiento y una inmunoprecipitación (IP) de alta pureza
  • Rápido: el protocolo optimizado se completa en aproximadamente 1 hora
  • Baja unión inespecífica: las microesferas magnéticas prebloqueadas estables proporcionan proteínas con etiqueta HA altamente purificadas
  • Versátil: los gránulos magnéticos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (por ejemplo, instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Hemaglutinina (HA)
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Anticuerpo