Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Kit de ensayo de inmunoprecipitación de cromatina (IP de cromatina, ChIP) que contiene todos los reactivos, partículas de afinidad de agarosa y un protocolo sencillo, rápido y fiable.
Marke: Thermo Scientific™ 26159
119.99 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 0.00060kg
Beschreibung
El kit de ChIP en agarosa Thermo Scientific™ Pierce ofrece un completo conjunto de reactivos y un protocolo sencillo, rápido y reproducible para realizar ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Este kit de IP de cromatina contiene suficientes reactivos para realizar 30 ensayos de ChIP, con controles adecuados, utilizando un protocolo optimizado y un práctico formato de columna de centrifugación. El kit incluye un completo módulo de preparación de cromatina (también disponible por separado) para extraer y solubilizar eficientemente complejos de interacción ADN-proteína entrecruzados de células, más un módulo de inmunoprecipitación que contiene proteína A/G-agarosa de alta capacidad para ChIP.Características destacadas:
- Protocolo de ensayo de ChIP sencillo y optimizado (< 8 horas)
- Alta eficiencia en el aislamiento y la lisis de núcleos
- Digestión enzimática fácil y reproducible
- Resina de proteína A/G-agarosa de bajo trasfondo y alta capacidad
- Reactivos de control positivo altamente específicos incluidos: Anticuerpo anti-ARN polimerasa II y primers de PCR para GAPDH
- Formato de columna de centrifugación rápido y reproducible; columnas y tubos de recogida incluidos
- Purificación de ADN de alta recuperación
- Puede optar entre un kit completo de ensayo de ChIP y el módulo aparte de preparación de cromatina
Incluye:
El kit contiene el módulo de preparación de cromatina (referencia 26158; 11 componentes) para la extracción de cromatina y un conjunto completo de reactivos de inmunoprecipitación (15 componentes) para realizar experimentos de IP con controles
Spezifikation
>Capacidad de unión de 50 mg de IgG humana por ml de resina | |
Proteína A/G Plus Agarosa Pierce grado ChIP | |
Suspensión líquida | |
0,65 mL | |
Agarosa | |
Frasco |
Unión de resina de ≥ 50 mg de IgG humana por ml | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C | |
Pierce™ | |
Anticuerpos IgG | |
Proteína A/G | |
Afinidad, resina de agarosa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.