Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de ChIP en agarosa Thermo Scientific™ Pierce ofrece un completo conjunto de reactivos y un protocolo sencillo, rápido y reproducible para realizar ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Características destacadas:
- Protocolo de ensayo de ChIP sencillo y optimizado (< 8 horas)
- Alta eficiencia en el aislamiento y la lisis de núcleos
- Digestión enzimática fácil y reproducible
- Resina de proteína A/G-agarosa de bajo trasfondo y alta capacidad
- Reactivos de control positivo altamente específicos incluidos: Anticuerpo anti-ARN polimerasa II y primers de PCR para GAPDH
- Formato de columna de centrifugación rápido y reproducible; columnas y tubos de recogida incluidos
- Purificación de ADN de alta recuperación
- Puede optar entre un kit completo de ensayo de ChIP y el módulo aparte de preparación de cromatina
Incluye:
El kit contiene el módulo de preparación de cromatina (referencia 26158; 11 componentes) para la extracción de cromatina y un conjunto completo de reactivos de inmunoprecipitación (15 componentes) para realizar experimentos de IP con controles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | >Capacidad de unión de 50 mg de IgG humana por ml de resina |
| Capacidad (métrico) | Unión de resina de ≥ 50 mg de IgG humana por ml |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 0,65 mL |
| Objetivo | Anticuerpos IgG |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Proteína A/G |
| Formato | Frasco |
| Mostrar más |