Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Una preparación de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV adecuada para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
105.00€ - 340.00€
Especificaciones
Grado | LC-MS |
---|---|
Nombre del elemento | Ácido trifluoroacético (TFA) |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. |
Formulario | Líquido |
Tipo de reactivo | Mezcla de disolvente, reactivo de emparejamiento de iones |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13414279
|
Thermo Scientific™
85172 |
1 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13434279
|
Thermo Scientific™
85173 |
4 x 1 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El ácido trifluoroacético al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en agua es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Este ácido trifluoroacético al 0,1 % en acetonitrilo se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. El TFA al 0,1 % de grado de espectrometría y cromatografía en agua está filtrado con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar enjuagados con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.Características destacadas:
Validada
: se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
Purificado
: procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC-MS
Práctico
: envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación
Especificaciones
LC-MS | |
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. | |
Mezcla de disolvente, reactivo de emparejamiento de iones | |
HPLC, espectrometría de masas |
Ácido trifluoroacético (TFA) | |
Líquido | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.