Learn More
Picolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
85.30€ - 346.00€
CAS | 1452-77-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6N2O |
Peso molecular (g/mol) | 122.13 |
Número MDL | MFCD00023483 |
Clave InChI | IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59 |
PubChem CID | 15070 |
ChEBI | CHEBI:8200 |
Nombre IUPAC | piridina-2-carboxamida |
SMILES | NC(=O)C1=CC=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438330
|
Thermo Scientific Acros
443360100 |
10 g |
85.30€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15740879
|
Thermo Scientific Acros
443360500 |
50 g |
346.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1452-77-3 | |
122.13 | |
IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N | |
15070 | |
piridina-2-carboxamida |
C6H6N2O | |
MFCD00023483 | |
picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59 | |
CHEBI:8200 | |
NC(=O)C1=CC=CC=N1 |
Especificaciones
Picolinamide | |
106.0°C to 109.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00023483 | |
IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N | |
piridina-2-carboxamida | |
15070 | |
122.13 |
1452-77-3 | |
Auténtico | |
C6H6N2O | |
picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59 | |
NC(=O)C1=CC=CC=N1 | |
122.13 | |
CHEBI:8200 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-921-5
RUO – Research Use Only