Specifications
| Nombre del producto químico o material | Picolinamide |
| Punto de fusión | 106.0°C to 109.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |