Learn More
Picolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438330 10 g 10 g
15740879 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443360100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1452-77-3
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00023483
Clave InChI IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
PubChem CID 15070
ChEBI CHEBI:8200
Nombre IUPAC piridina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picolinamide
Punto de fusión 106.0°C to 109.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 98%