Learn More
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) Rabbit anti-Human, APC, Clone: JAK3Y980981-E10, Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific MA537203
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17196788
  • 419.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 31-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981)
Monoclonal
APC
JAK3
Breast-JAK3; fae; Jak3; JAK-3; JAK3_HUMAN; JAK3B; JAKL; Janus kinase 3; Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte); Janus kinase 3 protein-tyrosine kinase; Janus kinase 3, protein-tyrosine kinase; L JAK; Leukocyte janus kinase; LJAK; L-JAK; RATJAK3; Tyrosine-protein kinase JAK3; wil
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr980/981 of human Jak3.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
JAK3Y980981-E10
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P52333
Rabbit
Protein A/G
RUO
3718
2-8°C