Learn More
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JAK3Y980981-E10), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
183.00€ - 461.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) |
---|---|
Clon | JAK3Y980981-E10 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17177038
|
Thermo Scientific
MA537451 |
10 Tests |
183.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17196788
|
Thermo Scientific
MA537203 |
100 Tests |
461.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Phospho-Jak3 (Tyr980, Tyr981) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rabbit | |
Human | |
P52333 | |
3718 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr980/981 of human Jak3. | |
Primary | |
4° C | |
JAK3 |
JAK3Y980981-E10 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
Breast-JAK3; fae; JAK3; JAK-3; JAK3_HUMAN; JAK3B; JAKL; Janus kinase 3; Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte); Janus kinase 3 protein-tyrosine kinase; Janus kinase 3, protein-tyrosine kinase; L JAK; Leukocyte janus kinase; LJAK; L-JAK; RATJAK3; Tyrosine-protein kinase JAK3; wil | |
JAK3 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |