Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5
Used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It is used in the purification of antibodies.
Marca:  Thermo Scientific™ J61925.AP
Detalles adicionales : CAS : 7558-80-7 Peso : 0.00050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15464409
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Solución de tampón de 0,2 m
500mL
7558-80-7
Líquido
119,976
Frasco de plástico
Temperaturas ambientes
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos